Learn More
p-Xylol, TRC
Artikelnummer. 30455148
Change view
Click to view available options
Menge:
500 mL
Packungsgröße:
500 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30455148 500 mL 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Artikelnummer. 30455148 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCX749410500ML
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material p-Xylene (1,4-Dimethylbenzene)
CAS 106-42-3
Summenformel C8 H10
Menge 500 mL
Synonym Benzene','1,4-dimethyl-, p-Xylene (8CI), 1,4-Dimethylbenzene, 1,4-Xylene, 4-Methyltoluene, NSC 72419, p-Dimethylbenzene, p-Methyltoluene, p-Phenylenebis(methylene), p-Xylol
InChI-Formel InChI=1S/C8H10/c1-7-3-5-8(2)6-4-7/h3-6H,1-2H3
SMILES Cc1ccc(C)cc1
IUPAC-Name 1,4-Xylol
Molekulargewicht (g/mol) 106.16
Formelmasse 106.0783