Learn More
P-Xylol, ReagentPlus™, 99 %, Honeywell™
Artikelnummer. 15631330 Alle ansehen Solstice Research Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mL
2.5 l
20 l
Verpackung:
Edelstahlkanne
Glasflasche
Packungsgröße:
2.50 Liter
20 Liter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15631330 500 mL Glasflasche 500 Milliliter
15611330 2.5 l Glasflasche 2.50 Liter
15621330 20 l Edelstahlkanne 20 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Artikelnummer. 15631330 Lieferant Honeywell Research Chemicals Lieferanten-Nr. 134449500ML
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Reagenzgütegrad, 99 %
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 106-42-3
Summenformel C8H10
Molekulargewicht (g/mol) 106.17
MDL-Nummer MFCD00008556
InChI-Schlüssel URLKBWYHVLBVBO-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-xylene, para-xylene, 1,4-dimethylbenzene, p-methyltoluene, p-dimethylbenzene, p-xylol, benzene, 1,4-dimethyl, 4-xylene, chromar, 4-methyltoluene
PubChem CID 7809
ChEBI CHEBI:27417
IUPAC-Name 1,4-Xylol
SMILES CC1=CC=C(C)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material P-Xylene
Schmelzpunkt 12°C
Farbe Farblos
Dichte 0.861g/mL at 20°C
Menge 500 mL
Explosionsgrenze 0.07
Flammpunkt 25°C (77°F)
Zündpunkt 984°F
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex n20/D 1.495(lit.)
Strukturformel C6H4(CH3)2
Dampfdruck 9mmHg (20°C)
UN-Nummer UN1307
Beilstein 1901563
Siedepunkt 137°C to 139°C
Löslichkeitsinformationen Soluble in water, 0.2g/L
Formelmasse 106.17g/mol
Reinheit (%) 99%
Güte ReagentPlus