Learn More
p-Xylol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7080821
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
2500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
2500 Milliliter
500 Milliliter
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Artikelnummer. 11444000
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A10534.AE
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
CAS: 106-42-3 | C8H10 | 106.17 g/mol
p-Xylene is used as a precursor in the production of benzoic, isophthalic, tetraphillic acids and dimethyle esters, which are used in the manufacture of polyester. It acts as an intermediate in plastic and rubber products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
P-Xylol wird als Ausgangsstoff bei der Herstellung von Benzoic-, Isophthal-, Tetraphillsäuren sowie Dimethyl-Estern verwendet, die bei der Polyesterherstellung zum Einsatz kommen. Dient als Zwischenprodukt für Kunststoff- und Gummiprodukte.
Löslichkeit
Mischbar mit Alkohol, Äther, Aceton, Benzol und Chloroform. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 106-42-3
Summenformel C8H10
Molekulargewicht (g/mol) 106.17
MDL-Nummer MFCD00008556
InChI-Schlüssel URLKBWYHVLBVBO-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-xylene, para-xylene, 1,4-dimethylbenzene, p-methyltoluene, p-dimethylbenzene, p-xylol, benzene, 1,4-dimethyl, 4-xylene, chromar, 4-methyltoluene
PubChem CID 7809
ChEBI CHEBI:27417
IUPAC-Name 1,4-Xylol
SMILES CC1=CC=C(C)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material p-Xylene
Schmelzpunkt 12°C to 13°C
Dichte 0.866
Siedepunkt 137°C to 138°C
Menge 100 mL
Flammpunkt 27°C (80°F)
Geruch Aromatic
Brechungsindex 1.495
UN-Nummer UN1307
Beilstein 1901563
Merck Index 14,10081
Löslichkeitsinformationen Miscible with alcohol,ether,acetone,benzene and chloroform. Immiscible with water.
Formelmasse 106.17
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • p-Xylene
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: p-Xylene