Learn More
p-Xylene, ≥99 % (GC), Solstice
Artikelnummer. 15677560
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 l
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15677560 2.5 l Glasflasche 2.50 Liter
15667560 1 L Glasflasche 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Artikelnummer. 15677560 Lieferant Fluka Lieferanten-Nr. 956822.5L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    355.00 CHF
    326.79 CHF / 2.5 Liter
    Sparen 28.21 CHF
    7% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen darüber, wann dieses Produkt verfügbar sein wird.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
CAS: 106-42-3 | C8H10 | 106.17 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 106-42-3
Summenformel C8H10
Molekulargewicht (g/mol) 106.17
MDL-Nummer MFCD00008556
InChI-Schlüssel URLKBWYHVLBVBO-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-Xylol, Para-Xylol, 1,4-Dimethylbenzol, p-Methyltoluol, p-Dimethylbenzol, Benzol, 1,4-Dimethyl, 4-Xylol, 4-Methyltoluol, chromar, 4-methyltoluene
PubChem CID 7809
ChEBI CHEBI:27417
IUPAC-Name 1,4-Xylol
SMILES CC1=CC=C(C)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material p-Xylol
Schmelzpunkt 12-13 °C
Dichte 0,861 g/ml bei 20 °C
Menge 2.5 l
Explosionsgrenze 0.07
Flammpunkt 25 °C (77 °F)
Zündpunkt 984 °F
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.497
Strukturformel C6H4(CH3)2
Dampfdruck 9 mmHg (20 °C)
UN-Nummer UN1307
Beilstein 1901563
Siedepunkt 138 °C bis 139 °C
Formelmasse 106,17 g/mol
Reinheit (%) ≥99,0 % (GC)
Güte Nicht verfügbar