missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

p-Tyramin, TRC

Artikelnummer. 17927524
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17927524 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17927524 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT8985005G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 51-67-2
Summenformel C8 H11 N O
Molekulargewicht (g/mol) 137.18
Synonym Tyramine, Ritodrine Hydrochloride Imp. A (BP), Phenol, 4-(2-aminoethyl)-, Phenol, p-(2-aminoethyl)- (8CI), 4-(2-Aminoethyl)phenol, 2-(4-Hydroxyphenyl)ethanamine, 2-(4-Hydroxyphenyl)ethylamine, 2-(4'-Hydroxyphenyl)ethylamine, 2-(p-Hydroxyphenyl)ethylamine, 4-Hydroxy-β-phenylethylamine, 4-Hydroxyphenethylamine, 4-Hydroxyphenylethylamine, Benzeneethanamine, 4-hydroxy-, NSC 249188, Systogene, Tocosine, Tyramin, Tyrosamine, Uteramine, p-(2-Aminoethyl)phenol, p-Hydroxy-β-phenylethylamine, p-Hydroxyphenethylamine, p-Hydroxyphenylethylamine, p-Tyramine, p-β-Aminoethylphenol, α-(4-Hydroxyphenyl)-β-aminoethane, β-(4-Hydroxyphenyl)ethylamine
IUPAC-Name 4-[(1S)2-Aminoethyl]Phenol
SMILES NCCc1ccc(O)cc1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Tyramine
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C8H11NO/c9-6-5-7-1-3-8(10)4-2-7/h1-4,10H,5-6,9H2
Formelmasse 137.0841
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.