Learn More
P-Tolylhydrazinhydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11472317
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11472317 5 g 5 Gramm
11482317 25 g 25 Gramm
11492317 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11472317 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14220.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 637-60-5 | C7H11ClN2 | 158.629 g/mol
p-Tolylhydrazine hydrochloride is used as anti-cancer potential for novel anticancer drugs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
P-Tolylhydrazin-Hydrochlorid wird als Anti-Krebs-Potential für neuartige Krebsmedikamente verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Methanol und Dimethylsulfoxid.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Mit guter Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 637-60-5
Summenformel C7H11ClN2
Molekulargewicht (g/mol) 158.629
MDL-Nummer MFCD00012940
InChI-Schlüssel HMHWNJGOHUYVMD-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-tolylhydrazine hydrochloride, 4-methylphenylhydrazine hydrochloride, 4-methylphenyl hydrazine hydrochloride, 4-tolylhydrazine hydrochloride, hydrazine, 4-methylphenyl-, monohydrochloride, p-tolylhydrazinium 1+ chloride, hydrazine, p-tolyl-, hydrochloride, 4-methylphenylhydrazine hcl, 1-4-methylphenyl hydrazine hydrochloride, p-tolyl-hydrazine hydrochloride
PubChem CID 12504
IUPAC-Name (4-methylphenyl)hydrazin;hydrochlorid
SMILES CC1=CC=C(C=C1)NN.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material p-Tolylhydrazine hydrochloride
Schmelzpunkt ∼240°C (decomposition)
Menge 5 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 3563996
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,methanol and dimethyl sulfoxide.
Formelmasse 158.63
Reinheit (%) 98%