Learn More
P-Tolylhydrazinhydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10486770 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10486770 25 g Glasflasche 25 Gramm
10722345 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10486770 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 139160250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 637-60-5 | C7H10N2·HCl | 158.63 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 637-60-5
Summenformel C7H10N2·HCl
Molekulargewicht (g/mol) 158.63
MDL-Nummer MFCD00012940
InChI-Schlüssel HMHWNJGOHUYVMD-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-tolylhydrazine hydrochloride, 4-methylphenylhydrazine hydrochloride, 4-methylphenyl hydrazine hydrochloride, 4-tolylhydrazine hydrochloride, hydrazine, 4-methylphenyl-, monohydrochloride, p-tolylhydrazinium 1+ chloride, hydrazine, p-tolyl-, hydrochloride, 4-methylphenylhydrazine hcl, 1-4-methylphenyl hydrazine hydrochloride, p-tolyl-hydrazine hydrochloride
PubChem CID 12504
IUPAC-Name (4-methylphenyl)hydrazin;hydrochlorid
SMILES CC1=CC=C(C=C1)NN.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material p-Tolylhydrazine hydrochloride
Schmelzpunkt 241°C
Farbe Beige-Braun bis Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3C6H4NHNH2·HCl
Menge 25 g
Beilstein 15, 510
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble
Formelmasse 158.63
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flockiges Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • p-Tolylhydrazine hydrochloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.