Learn More
p-Tolylisothiocyanat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11450413
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11450413 100 g 100 Gramm
11430413 5 g 5 Gramm
11440413 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11450413 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11499.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 622-59-3 | C8H7NS | 149.211 g/mol
p-Tolyl isothiocyanate has been used in the preparation of 6-[1-amino-3-(p-tolyl)-thiourea]-2-ethylbenzo[de]isoquinoline-1,3-dione. It is used as capping agent to cap the N-terminal ends of polypeptide. It is also used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
P-Tolylisothiocyanat wurde bei der Herstellung von 6-[1 -amino-3-(p-tolyl)-thiohara]-2-ethylbenzo[de]isochinolin-1,3-dion verwendet. Wird als Verschlussmittel verwendet, um die N-terminalen Enden des Polypeptids zu verschließen. Es wird auch als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Zersetzt sich in Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Vor Feuchtigkeit und Wasser schützen. Unter trockenem Inertgas fern von Oxidationsmitteln und Feuchtigkeit lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 622-59-3
Summenformel C8H7NS
Molekulargewicht (g/mol) 149.211
MDL-Nummer MFCD00004813
InChI-Schlüssel ABQKHKWXTUVKGF-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-tolyl isothiocyanate, 4-methylphenyl isothiocyanate, 4-methylphenylisothiocyanate, p-tolylisothiocyanate, 4-tolylisothiocyanate, benzene, 1-isothiocyanato-4-methyl, 4-tolyl isothiocyanate, isothiocyanic acid, p-tolyl ester, 1-isothiocyanato-4-methyl-benzene, isothiocyanic acid, 4-tolyl ester
PubChem CID 12149
IUPAC-Name 1-Isothiocyanato-4-Methylbenzol
SMILES CC1=CC=C(C=C1)N=C=S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material p-Tolyl isothiocyanate
Schmelzpunkt 23°C to 26°C
Siedepunkt 236°C to 238°C
Flammpunkt 107°C (224°F)
Geruch Pungent
Brechungsindex 1.6345
Menge 100 g
UN-Nummer UN2923
Beilstein 386032
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Decompose in water.
Formelmasse 149.22
Reinheit (%) 97%