Learn More
P-Tolylisocyanat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10559063 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 GR
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10559063 5 g Glasflasche 5 GR
10193790 25 g Glasflasche 25 Gramm
10205930 100 g Glasflasche 100 Gramm
11925681 500 g Glasflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10559063 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 162520050
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 622-58-2 | C8H7NO | 133.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 622-58-2
Summenformel C8H7NO
Molekulargewicht (g/mol) 133.15
InChI-Schlüssel MGYGFNQQGAQEON-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-tolyl isocyanate, 4-tolyl isocyanate, 4-methylphenyl isocyanate, p-isocyanatotoluene, 4-isocyanatotoluene, p-toluene isocyanate, p-methylphenyl isocyanate, benzene, 1-isocyanato-4-methyl, p-tolylisocyanate, 1-isocyanato-4-methyl-benzene
PubChem CID 69325
ChEBI CHEBI:53732
IUPAC-Name 1-Isocyanato-4-methylbenzol
SMILES CC1=CC=C(C=C1)N=C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material p-Tolyl isocyanate
Farbe Braun
Dichte 1.0560g/mL
Siedepunkt 70.0°C to 72.0°C (10.0 mmHg)
Flammpunkt 66°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3C6H4NCO
Brechungsindex 1.5301 to 1.5321
Menge 5 g
Beilstein 12,955
Relative Dichte 1.056
Formelmasse 133.15
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • p-Tolyl isocyanate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 1
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.