Learn More
p-Tolylchlorthionoformiat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11495507
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11495507 50 g 50 Gramm
11485507 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11495507 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B23501.18
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 937-63-3 | C8H7ClOS | 186.65 g/mol
p-Tolyl chlorothionoformate is used in dehydration reactions by cyclic elimination of thiocarbonate esters. It acts as a catalyst in the synthesis of alfa-L-2'-deoxythreofuranosyl nucleoside analogs and alkenes from hindered alcohols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
p-Tolylchlorothionoformin wird bei Dehydratierungsreaktionen durch zyklische Eliminierung von Thiocarbonatestern verwendet. Es wirkt als Katalysator bei der Synthese von alfa-L-2′-Deoxythreofuranosyl Nukleosidanaloga und Alkene aus gestörten Alkoholen.
Löslichkeit
Mischbar mit gängigen organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 937-63-3
Summenformel C8H7ClOS
Molekulargewicht (g/mol) 186.65
MDL-Nummer MFCD00014466
InChI-Schlüssel UNCAXIZUVRKBMN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylphenyl chlorothioformate, o-p-tolyl chlorothioformate, p-tolyl chlorothionoformate, 4-tolyl chlorothionoformate, 4-methylphenyl chloromethanethioate, o-4-methylphenyl chlorothioformate, carbonochloridothioic acid, o-4-methylphenyl ester, o-4-methylphenyl carbonochloridothioate, chlorothioformic acid p-tolyl ester, 4-methylphenoxy methanethioyl chloride
PubChem CID 70305
IUPAC-Name O-(4-methylphenyl) chlormethanthioat
SMILES CC1=CC=C(OC(Cl)=S)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material p-Tolyl chlorothionoformate
Dichte 1.21
Siedepunkt 70°C to 72°C (1 mmHg)
Flammpunkt 96°C (204°F)
Brechungsindex 1.574
Menge 50 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 1448986
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Miscible with common organic solvents.
Formelmasse 186.66
Reinheit (%) 97%