Learn More
P-Tolylchloroformin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10442651 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10442651 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10442651 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 314560050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Kupplungsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material p-Tolyl chloroformate
Namenshinweis 97%
CAS 937-62-2
Farbe Farblos
Dichte 1.1800g/mL
Siedepunkt 99.5°C (20.0 mmHg)
Flammpunkt 86°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C8H7ClO2
Strukturformel ClCO2C6H4CH3
Brechungsindex 1.5080 to 1.5100
MDL-Nummer MFCD00013255
Menge 5 g
Relative Dichte 1.18
Synonym p-tolyl chloroformate, 4-methylphenyl chloroformate, p-tolylchloroformate, tolyl chloroformate, 4-tolylchloroformate, p-tolyl-chloroformate, 4-tolyl chloroformate, p-tolyl carbonochloridate, p-methylphenyl chloroformate
InChI-Schlüssel XOFZPIYYMJUNRG-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC=C(C=C1)OC(=O)Cl
IUPAC-Name (4-methylphenyl) Carbonochloridat
Molekulargewicht (g/mol) 170.6
PubChem CID 70304
Formelmasse 170.6
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit