Learn More
p-Tolunitril, TRC
Artikelnummer. 30451394
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30451394 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30451394 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT53623510G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methylbenzonitrile (p-Tolunitrile)
CAS 104-85-8
Summenformel C8 H7 N
Menge 10 g
Synonym Benzonitrile','4-methyl-, p-Tolunitrile (8CI), 4-Methylbenzonitrile, 1-Cyano-4-methylbenzene, 4-Cyanotoluene, 4-Methylcyanobenzene, 4-Methylphenyl cyanide, 4-Methylphenylnitrile, 4-Toluenitrile, 4-Tolyl cyanide, NSC 70985, p-Cyanotoluene, p-Methylbenzonitrile, p-Toluenenitrile, p-Tolyl cyanide, p-Tolylnitrile
InChI-Formel InChI=1S/C8H7N/c1-7-2-4-8(6-9)5-3-7/h2-5H,1H3
SMILES Cc1ccc(cc1)C#N
IUPAC-Name 4-Methylbenzonitril
Molekulargewicht (g/mol) 117.15
Formelmasse 117.0578