Learn More
p-Tolunitril, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Methylbenzonitrile (p-Tolunitrile) |
| CAS | 104-85-8 |
| Summenformel | C8 H7 N |
| Menge | 1 g |
| Synonym | Benzonitrile','4-methyl-, p-Tolunitrile (8CI), 4-Methylbenzonitrile, 1-Cyano-4-methylbenzene, 4-Cyanotoluene, 4-Methylcyanobenzene, 4-Methylphenyl cyanide, 4-Methylphenylnitrile, 4-Toluenitrile, 4-Tolyl cyanide, NSC 70985, p-Cyanotoluene, p-Methylbenzonitrile, p-Toluenenitrile, p-Tolyl cyanide, p-Tolylnitrile |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H7N/c1-7-2-4-8(6-9)5-3-7/h2-5H,1H3 |
| SMILES | Cc1ccc(cc1)C#N |
| IUPAC-Name | 4-Methylbenzonitril |
| Molekulargewicht (g/mol) | 117.15 |
| Formelmasse | 117.0578 |