Learn More
p-Tolunitril, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11446216
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11446216 50 g 50 Gramm
11456216 250 g 250 Gramm
11436216 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11446216 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B23029.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 104-85-8 | C8H7N | 117.151 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 104-85-8
Summenformel C8H7N
Molekulargewicht (g/mol) 117.151
MDL-Nummer MFCD00001827
InChI-Schlüssel VCZNNAKNUVJVGX-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-tolunitrile, 4-cyanotoluene, benzonitrile, 4-methyl, 4-tolunitrile, p-methylbenzonitrile, p-toluonitrile, p-cyanotoluene, p-tolylnitrile, p-tolunitril, p-toluenenitrile
PubChem CID 7724
IUPAC-Name 4-Methylbenzonitril
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material p-Tolunitrile
Schmelzpunkt 26°C to 29°C
Dichte 0.981
Siedepunkt 217°C
Flammpunkt 85°C (185°F)
Geruch Almond-like
Menge 50 g
Beilstein 507386
Merck Index 14,9538
Formelmasse 117.15
Reinheit (%) ≥98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • p-Tolunitrile
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: p-Tolunitrile