Learn More
p-Toluidin, 99 %, kristalline Schmelze, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 12624977 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
5 kg
25 kg
Verpackung:
Glasflasche
HDPE-Flasche
Metalltrommel
Packungsgröße:
1 Kilogramm
25 Kilogramm
250 Gramm
5 Kilogramm
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 12624977
Marke: Thermo Scientific Acros 376350250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
CAS: 106-49-0 | C7H9N | 107.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 106-49-0
Summenformel C7H9N
Molekulargewicht (g/mol) 107.16
InChI-Schlüssel RZXMPPFPUUCRFN-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-toluidine, 4-toluidine, p-tolylamine, 4-aminotoluene, benzenamine, 4-methyl, 4-methylbenzenamine, p-methylaniline, p-methylbenzenamine, p-toluidin, p-aminotoluene
PubChem CID 7813
ChEBI CHEBI:37825
IUPAC-Name 4-Methylanilin
SMILES CC1=CC=C(C=C1)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material p-Toluidine
Namenshinweis 99%
Schmelzpunkt 41.0°C to 46.0°C
Farbe Weiß bis braun
Siedepunkt 200.0°C
Flammpunkt 87°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Hinweise zum Prozentgehalt 99 %
Verpackung Metalltrommel
Strukturformel CH3C6H4NH2
Menge 25 kg
Merck Index 15,9696
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1.1 g/100mL. Other solubilities: freely soluble in diluted acids, freely soluble in alcohol, ether, acetone, carbon, disulfide, methanol and oils, 156% in ethanol
Formelmasse 107.16
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristalle oder kristalline Masse