Få mere at vide
p-Toluylsäure, TRC
Artikelnummer. 30449766
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Menge:
5 g
Pakningsstørrelse:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Pakningsstørrelse
30449766 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30449766 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT5361255G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
missing translation for 'validMainframeMsg'
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Chemischer Name oder Material p-Toluic acid
CAS 99-94-5
Summenformel C8 H8 O2
Menge 5 g
Synonym 4-Methylbenzoic acid, p-Toluic acid (8CI), 4-Methylbenzoic acid, Crithminic acid, NSC 2215, p-Carboxytoluene, p-Methylbenzoic acid, p-Toluylic acid, p-Tolylcarboxylic acid
InChI-Formel InChI=1S/C8H8O2/c1-6-2-4-7(5-3-6)8(9)10/h2-5H,1H3,(H,9,10)
SMILES Cc1ccc(cc1)C(=O)O
IUPAC-Name 4-methylbenzoesäure
Molekulargewicht (g/mol) 136.15
Formelmasse 136.0524
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.