Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | p-Toluic acid |
| Namenshinweis | 98% |
| Schmelzpunkt | 179.0°C to 182.0°C |
| Farbe | Creme-gelb bis Weiß |
| Siedepunkt | 274.0°C to 275.0°C |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Prozentgehaltsbereich | 98% |
| Verpackung | Kunststoffflasche |
| Strukturformel | CH3C6H4CO2H |
| Menge | 250 g |
| Mehr anzeigen |