Learn More
p-Tolylsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11430433
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
5000 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11430433 5000 g 5000 Gramm
11420433 250 g 250 Gramm
11410433 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11430433 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11506.0I
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 99-94-5 | C8H8O2 | 136.15 g/mol
It is an intermediate in some industrial processes for the oxidation of p-xylene to terephthalic acid which is used in the manufacture of polyethylene terephthalate.  It is also used in medicine, agricultural chemicals, API, dye intermediate. p-Toluic Acid is used as an intermediate for polymer stabilizers, light sensitive compounds, animal feed supplements and other organic chemicals (pharmaceuticals, pigments and dyestuff). They are also used as intermediates for the manufacture of a variety of target compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es ist ein Zwischenprodukt in einigen industriellen Prozessen für die Oxidation von p-Xylol zu Terephthalsäure, die bei der Herstellung von Polyethylenterephthalat verwendet wird.  Es wird auch in der Medizin, in landwirtschaftlichen Chemikalien, in der API und als Farbstoffzwischenprodukt verwendet. P-Toluylsäure wird als Zwischenprodukt für Polymerstabilisatoren, lichtempfindliche Verbindungen, Futtermittelzusätze und andere organische Chemikalien (Pharmazeutika, Pigmente und Farbstoffe) verwendet. Sie wird auch als Zwischenprodukt für die Herstellung einer Vielzahl von Zielverbindungen verwendet.
Löslichkeit
Sie ist unlöslich in Wasser, aber in Aceton löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Basen. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 99-94-5
Summenformel C8H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 136.15
MDL-Nummer MFCD00002565
InChI-Schlüssel LPNBBFKOUUSUDB-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-toluic acid, 4-toluic acid, crithminic acid, p-methylbenzoic acid, p-toluylic acid, benzoic acid, 4-methyl, p-carboxytoluene, para-toluic acid, 4-methyl-benzoic acid, toluenecarboxylic acid
PubChem CID 7470
ChEBI CHEBI:36635
IUPAC-Name 4-methylbenzoesäure
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material p-Toluic acid
Schmelzpunkt 178°C to 182°C
Dichte 1.06
Siedepunkt 274°C
Flammpunkt 181°C (357°F)
Menge 5000 g
Beilstein 507600
Merck Index 14,9535
Löslichkeitsinformationen It is insoluble in water,but soluble in acetone.
Formelmasse 136.15
Reinheit (%) 98%