Learn More
p-Toluolsulfonsäure, Monohydrat, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
500g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | p-Toluenesulfonic acid monohydrate |
Schmelzpunkt | 100,0°bis 108,0 °C |
Summenformel | C7H10O4S |
Strukturformel | CH3C6H4SO3H·H2O |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether and chloroform |
Molekulargewicht (g/mol) | 190.213 |
Formelmasse | 190.22 |
Güte | ACS |
Menge | 500g |
Flammpunkt | 180 °C |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- p-Toluenesulfonic acid monohydrate
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.