Learn More
p-Toluolsulfonsäure-Monohydrat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11408086
Change view
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
Packungsgröße:
250 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11408086 1000 g -
11418086 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11408086 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14119.0B
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 6192-52-5 | C7H10O4S | 190.21 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen befindet möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
p-Toluolsulfonsäure-Monohydrat wird als Katalysator bei der Synthese von Resveratrol, in Oxan-Derivaten als Antimalariamittel, als substituiertes Piperidin und unsymmetrisches Benzyl verwendet.Sie wirkt als Katalysator bei der Herstellung von 1,3,5-trisubstituierten Pyrazolderivaten, selenierten Keten-Dithioacetalen, Triazolquinazolinon- und Benzimidazoquinazolinon-Derivaten.Sie dient auch als Zwischenprodukt bei der Veresterung und bei reduktiven Aminierungsreaktionen.
Anmerkungen
Hygroskopisch.Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6192-52-5
Summenformel C7H10O4S
Molekulargewicht (g/mol) 190.21
MDL-Nummer MFCD00142137
InChI-Schlüssel KJIFKLIQANRMOU-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-toluenesulfonic acid monohydrate, 4-methylbenzenesulfonic acid hydrate, 4-methylbenzenesulfonic acid monohydrate, p-toluene sulfonic acid monohydrate, unii-3 bto78 gaff
PubChem CID 521998
SMILES O.CC1=CC=C(C=C1)S(O)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material p-Toluenesulfonic acid monohydrate
Schmelzpunkt 103 bis 106°C (wasserfrei)
Siedepunkt 140 °C (20 mmHg)
UN-Nummer UN2585
Beilstein 3568023
Merck Index 14,9533
IUPAC-Name 4-DimethylBenzolsulfonsäure;Hydrat
Formelmasse 190.22 (172.20 Anhydrous)
Reinheit (%) 98%
Dichte 1,24
Menge 1000 g
Flammpunkt 150 °C
Geruch mild
Empfindlichkeit Hygroskopisch