Learn More
P-Toluensulfonsäure-Monohydrat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7050329
Click to view available options
Menge:
25 g
100g
500g
6192-52-5
C7H10O4S
190.213
MFCD00142137
KJIFKLIQANRMOU-UHFFFAOYSA-N
p-toluenesulfonic acid monohydrate, 4-methylbenzenesulfonic acid hydrate, 4-methylbenzenesulfonic acid monohydrate, p-toluene sulfonic acid monohydrate, unii-3bto78gaff, benzenesulfonic acid, 4-methyl-, monohydrate, ptoluenesulfonic acid, p-toluenesulfonic acid, monohydrate, 3bto78gaff, 4-methylbenzene-1-sulfonic acid hydrate
521998
4-Methylbenzolsulfonsäure;Hydrat
CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)O.O
6192-52-5
C7H10O4S
190.213
MFCD00142137
KJIFKLIQANRMOU-UHFFFAOYSA-N
p-toluenesulfonic acid monohydrate, 4-methylbenzenesulfonic acid hydrate, 4-methylbenzenesulfonic acid monohydrate, p-toluene sulfonic acid monohydrate, unii-3bto78gaff, benzenesulfonic acid, 4-methyl-, monohydrate, ptoluenesulfonic acid, p-toluenesulfonic acid, monohydrate, 3bto78gaff, 4-methylbenzene-1-sulfonic acid hydrate
521998
4-Methylbenzolsulfonsäure;Hydrat
CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)O.O
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material p-Toluenesulfonic acid monohydrate
Schmelzpunkt 103 °C bis 106 ° (wasserfrei)
Siedepunkt 140 °C (20 mm)
Prozentgehaltsbereich 97%
UN-Nummer UN2585
Beilstein 3568023
Merck Index 14,9533
Formelmasse 190.22 (172.20 Anhydrous)
Reinheit (%) 97%
Dichte 1,24 g/mL
Menge 25 g
Flammpunkt 150 °C (302 °F)
Physikalische Form Fest
Empfindlichkeit Hygroskopisch