Learn More
P-Toluensulfonanilid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 15421868
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Unit Size:
1 Gramm
5 Gramm
Product Code. 15421868
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H55564.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
View alternative products
CAS: 68-34-8 | C13H13NO2S | 247.312 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 68-34-8
Summenformel C13H13NO2S
Molekulargewicht (g/mol) 247.312
MDL-Nummer MFCD00025989
InChI-Schlüssel VLVCWODDMDGANW-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-toluenesulfonanilide, n-tosylaniline, benzenesulfonamide, 4-methyl-n-phenyl, n-phenyl-p-toluenesulfonamide, 4-methylphenyl sulfonyl phenylamine, p-toluene sulfonanilide, n-phenyl p-toluenesulfonamide, 4-methyl-n-phenyl-benzenesulfonamide, n-4-methylphenyl sulfonyl aniline, 4-methyl-n-phenylbenzene-1-sulfonamide
PubChem CID 2456
IUPAC-Name 4-methyl-N-phenylbenzolsulfonamid
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)NC2=CC=CC=C2
Specifications
Chemischer Name oder Material p-Toluenesulfonanilide
Schmelzpunkt 102°C
Menge 1 g
Formelmasse 247.31
Reinheit (%) 97%