Learn More
p-Toluensulfinsäure-Natriumsalz, 97 % (Trockengew.), Wasser <5 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11410283
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11410283 500 g 500 Gramm
11404010 25 g 25 Gramm
11400283 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11410283 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11430.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 824-79-3 | C7H7NaO2S | 178.181 g/mol
p-Toluenesulfinic acid sodium salt is used as an intermediate for the preparation of pharmaceuticals and dispersal dyes. It acts as a curing agent of grouting material. It is also used as a discharge medium of dyes and pigments. Further, it serves as a chemical intermediate in the production of fluorescent pigments and fabric adhesive. In addition to this, it is used as an electroplating brightening agent and curing agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
P-Toluensulfinsäure-Natriumsalz wird als Zwischenprodukt für die Herstellung von Pharmazeutika und Dispersionsfarbstoffen verwendet. Es dient als Aushärtungsmittel für Vergussmaterial. Es wird auch als Anwendungsmedium für Farbstoffe und Pigmente verwendet. Darüber hinaus dient es als chemisches Zwischenprodukt bei der Herstellung von fluoreszierenden Pigmenten und Stoffklebern. Es wird auch als Aufheller in der Galvanotechnik und als Härtemittel verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 824-79-3
Summenformel C7H7NaO2S
Molekulargewicht (g/mol) 178.181
MDL-Nummer MFCD00149640
InChI-Schlüssel KFZUDNZQQCWGKF-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium 4-methylbenzenesulfinate, sodium p-toluenesulfinate, p-toluenesulfinic acid sodium salt, sodium toluene-4-sulphinate, sodium p-tolylsulfinate, sodium 4-toluenesulfinate, benzenesulfinic acid, 4-methyl-, sodium salt, unii-7cku5w4trm, p-toluenesulfinic acid, sodium salt, p-toluensulfinan sodny czech
PubChem CID 2723791
IUPAC-Name Natrium;4-Methylbenzolsulfinat
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)[O-].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material p-Toluenesulfinic acid sodium salt
Namenshinweis Water <5%
Schmelzpunkt >300°C
Hinweise zum Prozentgehalt (Trockengewicht)
Menge 500 g
Beilstein 4621454
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 178.19
Reinheit (%) 97%