Learn More
p-Toluensulfinsäure, Natriumsalz, 97 %, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11945751 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
11945751 100 g Glasflasche 100 Gramm
11935751 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11945751 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 434531000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 824-79-3 | C7H7O2S·Na | 178.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 824-79-3
Summenformel C7H7O2S·Na
Molekulargewicht (g/mol) 178.18
InChI-Schlüssel KFZUDNZQQCWGKF-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium 4-methylbenzenesulfinate, sodium p-toluenesulfinate, p-toluenesulfinic acid sodium salt, sodium toluene-4-sulphinate, sodium p-tolylsulfinate, sodium 4-toluenesulfinate, benzenesulfinic acid, 4-methyl-, sodium salt, unii-7cku5w4trm, p-toluenesulfinic acid, sodium salt, p-toluensulfinan sodny czech
PubChem CID 2723791
IUPAC-Name Natrium;4-Methylbenzolsulfinat
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)[O-].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material p-Toluenesulfinic acid, sodium salt
Schmelzpunkt >300.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 100 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble.
Formelmasse 178.18
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver