Learn More
p-Tolualdehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11420213
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2500 Gramm
5 Gramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11420213 500 g 500 Gramm
11414010 5 g 5 Gramm
11410213 100 g 100 Gramm
11430213 2500 g 2500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11420213 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11384.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 104-87-0 | C8H8O | 120.151 g/mol
p-Tolualdehyde is used as an intermediate for the synthesis of pharmaceuticals, dyes perfumes and agrochemicals. It is also used as a fixative of flavorings. It is also used as an important organic intermediates, used for spices, triphenylmethane dye synthesis, etc.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
P-Tolualdehyd wird als Zwischenprodukt für die Synthese von Pharmazeutika, Farbstoffen und Agrochemikalien verwendet. Es wird auch als Fixiermittel von Aromastoffen verwendet. Es wird auch als wichtiges organisches Zwischenprodukt verwendet, das für Gewürze, die Triphenylmethan-Farbstoffsynthese usw. verwendet wird.
Löslichkeit
Gering wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Unter inertem Gas lagern. Nicht kompatibel mit starken Basen, starken Oxidationsmitteln, starken Reduktionsmitteln
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 104-87-0
Summenformel C8H8O
Molekulargewicht (g/mol) 120.151
MDL-Nummer MFCD00006954
InChI-Schlüssel FXLOVSHXALFLKQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-tolualdehyde, 4-tolualdehyde, p-formyltoluene, p-tolylaldehyde, p-toluylaldehyde, p-methylbenzaldehyde, para-tolualdehyde, benzaldehyde, 4-methyl, para-methylbenzaldehyde, para-toluyl aldehyde
PubChem CID 7725
ChEBI CHEBI:28617
IUPAC-Name 4-Methylbenzaldehyd
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material p-Tolualdehyde
Schmelzpunkt -6°C
Siedepunkt 204°C
Flammpunkt 80°C (176°F)
Menge 500 g
Beilstein 385772
Formelmasse 120.15
Reinheit (%) 98%