Learn More
p-Terphenyl, TRC
Artikelnummer. 30412803
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30412803 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30412803 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT1166805G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material p-Terphenyl
CAS 92-94-4
Summenformel C18 H14
Menge 5 g
Synonym 1,1':4',1''-Terphenyl, p-Terphenyl (8CI), 1,1'-Biphenyl','4-phenyl-, 1,4-Diphenylbenzene, 4-Phenyl-1,1'-biphenyl, 4-Phenylbiphenyl, NSC 6810, PPP, PT, PTP, Santowax P, T 3203, TP, TP (scintillator), p-Diphenylbenzene, p-Phenylene trimer, p-Triphenyl
InChI-Formel InChI=1S/C18H14/c1-3-7-15(8-4-1)17-11-13-18(14-12-17)16-9-5-2-6-10-16/h1-14H
SMILES c1ccc(cc1)c2ccc(cc2)c3ccccc3
IUPAC-Name 1,4-Diphenylbenzol
Molekulargewicht (g/mol) 230.3
Formelmasse 230.1096