Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ Platin-ELISA-Kit für Affe-sP-Selectin
Für den quantitativen Nachweis von sP-Selectin (Affe).
Marke: Invitrogen™ BMS650-4TEN
Additional Details : Gewicht : 0.23750kg
Includes: Aluminiumbeutel mit einer Mikrotiterplatte, beschichtet mit monoklonalem Antikörper gegen Affe sP-selectin
HRP-Konjugat Anti-Affe sP-selectin monoklonaler Antikörper
Affe sP-selectin Standard gefriergetrocknet, 100,0 U/ml nach Rekonstitution
Probenverdünner
Assaypufferkonzentrat 20x (PBS mit 1 % Tween 20 und 10 % BSA)
Waschpufferkonzentrat 20x (PBS mit 1 % Tween 20)
Substratlösung (Tetramethylbenzidin)
Stopplösung (1M Phosphorsäure)
Blauer-Farbstoff
Grüner-Farbstoff
Klebefolien
Beschreibung
Der ELISA für AFfen-P-Selectin (CD62) quantifiziert Affen-P-Selectin in Pavian-Serum oder Affen-Zellkulturmedium.Der Assay erkennt ausschließlich natürliches und rekombinantes Affen-P-Selectin.Funktionsprinzip der Methode Der Festphasen-Sandwich-ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) für Affen-P-Selectin misst die zwischen einem zusammenpassenden Antikörperpaar gebundene Zielmenge.Ein zielspezifischer Antikörper wurde in den Wells der mitgelieferten Mikrotiterplatte vorbeschichtet.Proben, Standards oder Kontrollen werden dann in diese Wells gegeben und binden an den immobilisierten Antikörper (Capture).Das Sandwich entsteht durch Zugabe des zweiten Antikörpers (Detektor), dann wird eine Substratlösung hinzugefügt, die mit dem Enzym-Antikörper-Zielkomplex reagiert und ein messbares Signal erzeugt.Die Intensität dieses Signals ist direkt proportional zur Konzentration des in der Originalprobe vorhandenen Ziels.Strenge Validierung Jede hergestellte Charge dieses ELISA-Kits ist auf Kriterien wie Empfindlichkeit, Spezifität, Präzision und Chargenkonsistenz geprüft.Weitere Informationen zur Validierung werden in der Bedienungsanleitung angegeben.
Platinum Kits unterliegen strengen internen Entwicklungs-, Herstellungs- und Qualitätsvalidierungsprozessen, die eine höchstmögliche Produktleistung und optimale Chargenkonsistenz gewährleistenSpezifikation
0.8 bis 50 U/ml | |
HRP | |
Serum, Überstand | |
ELISA | |
101009024, 102141875, 701277 | |
10 % | |
Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Proben-Verdünnungsmedium, Assaypufferkonzentrat, HRP-konjugierter Nachweisantikörper., Waschpuffer, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten | |
10 x 96 Tests | |
Plasma, 10 μl; Überstand, 10 μl | |
Granulares Membranprotein 140, PADGEM, CD62P | |
1 Std 20 Min |
1,3 U/ml | |
ELISA-Kit | |
Pavian | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
SELP | |
10 % | |
HRP | |
RUO | |
2 bis 8 °C | |
Pavian, Gemeiner Makak, Rhesus-Affe | |
2 Std 30 Min |
Nur für Forschungszwecke