Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ Platin-ELISA-Kit für Affe-sP-Selectin
Beschreibung
Der ELISA für AFfen-P-Selectin (CD62) quantifiziert Affen-P-Selectin in Pavian-Serum oder Affen-Zellkulturmedium.Der Assay erkennt ausschließlich natürliches und rekombinantes Affen-P-Selectin.Funktionsprinzip der Methode Der Festphasen-Sandwich-ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) für Affen-P-Selectin misst die zwischen einem zusammenpassenden Antikörperpaar gebundene Zielmenge.Ein zielspezifischer Antikörper wurde in den Wells der mitgelieferten Mikrotiterplatte vorbeschichtet.Proben, Standards oder Kontrollen werden dann in diese Wells gegeben und binden an den immobilisierten Antikörper (Capture).Das Sandwich entsteht durch Zugabe des zweiten Antikörpers (Detektor), dann wird eine Substratlösung hinzugefügt, die mit dem Enzym-Antikörper-Zielkomplex reagiert und ein messbares Signal erzeugt.Die Intensität dieses Signals ist direkt proportional zur Konzentration des in der Originalprobe vorhandenen Ziels.Strenge Validierung Jede hergestellte Charge dieses ELISA-Kits ist auf Kriterien wie Empfindlichkeit, Spezifität, Präzision und Chargenkonsistenz geprüft.Weitere Informationen zur Validierung werden in der Bedienungsanleitung angegeben.
Spezifikation
Spezifikation
| Assay-Bereich | 0.8 bis 50 U/ml |
| Assay-Empfindlichkeit: | 1,3 U/ml |
| Konjugat | HRP |
| Immunassay-Kit-Format | Sandwich ELISA Kit |
| Produkttyp | ELISA-Kit |
| Probentyp | Serum, Überstand |
| Zielspezies | Pavian, Gemeiner Makak, Rhesus-Affe |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | ELISA |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät |
| Gen-Alias | CD62; CD62 antigen-like family member P; CD62P; CD62P antigen; CD62P; CD62 homolog; FLJ45155; GMP140; GMP-140; GMRP; Granule membrane protein 140; granule membrane protein 140kDa; granulocyte membrane protein; Grmp; LECAM3; leukocyte-endothelial cell adhesion molecule 3; PADGEM; Platelet activation dependent granule-external membrane protein; platelet alpha-granule membrane protein; PSEL; PSELECT; P-selectin; P-selectin precursor; RP1-86F14.2; selectin P; selectin P (granule membrane protein 140kDa, antigen CD62); selectin, platelet; SelpCD62; CD62 antigen-like family member P; CD62P; CD62P antigen; CD62P; CD62 homolog; FLJ45155; GMP140; GMP-140; GMRP; Granule membrane protein 140; granule membrane protein 140kDa; granulocyte membrane protein; Grmp; LECAM3; leukocyte-endothelial cell adhesion molecule 3; PADGEM; Platelet activation dependent granule-external membrane protein; platelet alpha-granule membrane protein; PSEL; PSELECT; P-selectin; P-selectin precursor; RP1-86F14.2; selectin P; selectin P (granule membrane protein 140kDa, antigen CD62); selectin, platelet; Selp; |
| Mehr anzeigen |
Nur für Forschungszwecke