missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

p-Salicylsäure, TRC

Artikelnummer. 17931965
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17931965 1 g 1 Gramm
17913895 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17931965 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS0881201G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 99-96-7
Molekulargewicht (g/mol) 138.12
SMILES OC(=O)c1ccc(O)cc1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material p-Salicylic Acid
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C7H6O3
Menge 1 g
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.