missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

p-Salicylsäure, TRC

Artikelnummer. 17913895
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17913895 10 g 10 Gramm
17931965 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17913895 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS08812010G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 99-96-7
Molekulargewicht (g/mol) 138.12
Synonym 4-Hydroxybenzoic Acid, Ethyl Parahydroxybenzoate Imp. A (EP), Butyl Parahydroxybenzoate Imp. A (EP), Propyl Parahydroxybenzoate Imp. A (EP), Methyl Parahydroxybenzoate Imp. A (EP), Acetylsalicylic Acid Imp. A (EP), Salicylic Acid Imp. A (EP), 4-Carboxyphenol, 4-Hydroxybenzoic acid, NSC 4961, Paraben-acid, p-Carboxyphenol, p-Hydroxybenzoic acid, p-Salicylic acid
IUPAC-Name 4-Hydroxybenzoesäure
SMILES OC(=O)c1ccc(O)cc1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 4-Hydroxybenzoic Acid
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C7 H6 O3
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C7H6O3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4,8H,(H,9,10)
Formelmasse 138.0317
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.