Learn More
p-Phenylendiaminsulfat, 98 %
Artikelnummer. 11470523
Change view
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
5000 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11470523 5000 g 5000 Gramm
11460523 250 g 250 Gramm
11450523 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11470523 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12659.0I
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16245-77-5
Summenformel C6H10N2O4S
Molekulargewicht (g/mol) 206.22
MDL-Nummer MFCD00035510
InChI-Schlüssel UFPKLWVNKAMAPE-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-phenylenediamine sulfate, benzene-1,4-diamine sulfate, 1,4-diaminobenzene sulfate, 1,4-phenylenediamine sulfate, 1,4-benzenediamine, sulfate 1:1, unii-s7igm30961, benzene-1,4-diamine; sulfuric acid, 1,4-benzenediamine, sulfate, benzene-1,4-diammonium sulphate, 1,4-benzenediamine sulfate
PubChem CID 27769
IUPAC-Name Benzol-1,4-diamin;schwefelsäure
SMILES OS(O)(=O)=O.NC1=CC=C(N)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material p-Phenylenediamine sulfate
Schmelzpunkt >300°C
Menge 5000 g
UN-Nummer UN2811
Empfindlichkeit Hygroscopic
Formelmasse 206.22
Reinheit (%) 98%