missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

P-Phenylendiamin Dihydrochlorid, TRC

Artikelnummer. 30012128
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30012128 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30012128 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP399618500MG
 Eingeschränkter Artikel

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 624-18-0
Summenformel C6H8N2 . 2HCl
Molekulargewicht (g/mol) 181.06
Synonym 1,4-Diaminobenzene Dihydrochloride, 1,4-Phenylenediamine Dihydrochloride, C.I. 76061, C.I. Oxidation Base 10A, Durafur Black RC, Fourrine 64, Fourrine DS, Pelagol CD, Pelagol Grey CD;
IUPAC-Name Benzol-1,4-diamin;Dihydrochlorid
SMILES Cl.Cl.Nc1ccc(N)cc1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material P-Phenylenediamine Dihydrochloride
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C6H8N2.2ClH/c7-5-1-2-6(8)4-3-5;;/h1-4H,7-8H2;2*1H
Formelmasse 180.0221
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.