Learn More
p-Phenylendiamindihydrochlorid, 99 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11483364
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11483364 50 g 50 Gramm
11493364 250 g 250 Gramm
11473364 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11483364 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10638.18
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 624-18-0
Summenformel C6H10Cl2N2
Molekulargewicht (g/mol) 181.06
MDL-Nummer MFCD00013002
InChI-Schlüssel IYXMNTLBLQNMLM-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzene-1,4-diamine dihydrochloride, p-phenylenediamine dihydrochloride, 1,4-diaminobenzene dihydrochloride, 1,4-phenylenediamine dihydrochloride, fourrine ds, 1,4-benzenediamine, dihydrochloride, pelagol cd, pelagol grey cd, durafur black rc, fourrine 64
PubChem CID 12205
IUPAC-Name Benzol-1,4-diamin;Dihydrochlorid
SMILES C1=CC(=CC=C1N)N.Cl.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material p-Phenylenediamine dihydrochloride
Schmelzpunkt ∼265°C
Menge 50 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 3911749
Merck Index 14,7285
Formelmasse 181.07
Reinheit (%) 99%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,4-Phenylendiamin-dihydrochloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P361-Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.