Learn More
p-Phenylendiamindihydrochlorid, +99 %, Acros Organics™
Marke:  Acros Organics 417481000
Additional Details : CAS : 624-18-0 Gewicht : 0.15000kg Transport : UN number : 2811 Chem class : 6.1 Pack group : III
Menge 100g
Verpackung Glasflasche
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10045870
  • 58.67 CHF / 100 Gramm
Voraussichtliches Versanddatum: 19-08-2021
Chemische Identifikatoren
624-18-0
181.06
IYXMNTLBLQNMLM-UHFFFAOYSA-N
12205
C1=CC(=CC=C1N)N.Cl.Cl
C6H8N2·2HCl
MFCD00013002
benzene-1,4-diamine dihydrochloride, p-phenylenediamine dihydrochloride, 1,4-diaminobenzene dihydrochloride, 1,4-phenylenediamine dihydrochloride, fourrine ds, 1,4-benzenediamine, dihydrochloride, pelagol cd, pelagol grey cd, durafur black rc, fourrine 64
Benzol-1,4-diamin;Dihydrochlorid
Spezifikation
p-Phenylenediamine dihydrochloride
Glasflasche
100g
624-18-0
C6H8N2·2HCl
MFCD00013002
Solubility in water: soluble.
C1=CC(=CC=C1N)N.Cl.Cl
181.06
181.06
99+%
Authentic
Grau-Violett nach Weiß
99+%
99% min. (Argentometry)
C6H4(NH2)2·2HCl
benzene-1,4-diamine dihydrochloride, p-phenylenediamine dihydrochloride, 1,4-diaminobenzene dihydrochloride, 1,4-phenylenediamine dihydrochloride, fourrine ds, 1,4-benzenediamine, dihydrochloride, pelagol cd, pelagol grey cd, durafur black rc, fourrine 64
IYXMNTLBLQNMLM-UHFFFAOYSA-N
Benzol-1,4-diamin;Dihydrochlorid
12205
Kristallpulver
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • p-Phenylenediamine dihydrochloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Zertifikate