Learn More
P-Phenylendiamin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11447627
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
5000 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11447627 5000 g 5000 Gramm
11437627 250 g 250 Gramm
11427627 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11447627 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15680.0I
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 106-50-3 | C6H8N2 | 108.144 g/mol
p-Phenylenediamine is used as a precursor to aramid plastics, Kevlar fibers and to urethane polymers. It serves as a developing agent in photography, antioxidants in rubber products and as a vulcanization accelerator. It is used as a henna surrogate for temporary tattoos and as a histological stain for lipids such as myelin. It is an anti-fade reagent used in fluorescence microscopy to retard photobleaching of fluorescein and other fluorescent dyes. Furthermore, it is also an ingredient in hair dyes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
P-Phenylendiamin wird als Vorläufer von Aramid-Kunststoffen, Kevlar-Fasern und Urethan-Polymeren verwendet. Es dient als Entwickler in der Fotografie, Antioxidanz in Gummiprodukten und als Vulkanisationsbeschleuniger. Es wird als Henna-Ersatz für temporäre Tattoos und als histologischer Farbstoff für Lipide wie Myelin verwendet. Es handelt sich um ein Anti-Fade-Reagenz, das in der Fluoreszenzmikroskopie verwendet wird, um die Photobleichung von Fluorescein und anderen Fluoreszenzfarbstoffen zu verzögern. Des Weiteren ist es auch Bestandteil von Haarfärbemitteln.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol, Chloroform, Ether und heißem Benzol.
Hinweise
Kühl lagern. Inkompatibel mit starken Säuren, sauren Chloriden, sauren Anhydriden, Chloroformatten und starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 106-50-3
Summenformel C6H8N2
Molekulargewicht (g/mol) 108.144
MDL-Nummer MFCD00007901
InChI-Schlüssel CBCKQZAAMUWICA-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-phenylenediamine, 1,4-benzenediamine, 1,4-diaminobenzene, 1,4-phenylenediamine, 4-aminoaniline, para-phenylenediamine, p-aminoaniline, p-diaminobenzene, orsin, 4-phenylenediamine
PubChem CID 7814
ChEBI CHEBI:51403
IUPAC-Name Benzol-1,4-Diamin
SMILES C1=CC(=CC=C1N)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material p-Phenylenediamine
Schmelzpunkt 138°C to 142°C
Siedepunkt 267°C to 271°C
Flammpunkt 156°C (312°F)
Prozentgehaltsbereich 97%
Geruch Schwach
Menge 5000 g
UN-Nummer UN1673
Beilstein 742029
Merck Index 14,7285
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohol,chloroform,ether and hot benzene.
Formelmasse 108.14
Reinheit (%) 97%