Learn More
p-Nitrophenylphosphat (Dinatriumsalz, Hexahydrat), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10697525
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
50 g
Verpackung:
Bernsteinfarbiges Glas
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
5 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 10697525
Marke: Fisher BioReagents BP253410
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
p-Nitrophenylphosphat eignet sich als Substrat für alkalische und saure Phosphatase.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4264-83-9
Summenformel C6H4NNa2O6P
Molekulargewicht (g/mol) 263.05
MDL-Nummer MFCD00007319
InChI-Schlüssel VIYFPAMJCJLZKD-UHFFFAOYSA-L
Synonym pnpp, disodium 4-nitrophenylphosphate, sodium 4-nitrophenyl phosphate, disodium 4-nitrophenyl phosphate, phosphoric acid, mono 4-nitrophenyl ester, disodium salt, disodium p-nitrophenyl phosphate, phosphoric acid, mono 4-nitrophenyl ester, sodium salt 1:2, p-nitrophenyl phosphate, pnpp liquid substrate system
PubChem CID 77949
IUPAC-Name Dinatrium;(4-nitrophenyl)phosphat
SMILES [Na+].[Na+].[O-][N+](=O)C1=CC=C(OP([O-])([O-])=O)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material p-Nitrophenyl Phosphate Disodium Salt, Hexahydrate
Schmelzpunkt 300°C
Farbe Weiß
Prozentgehaltsbereich ≥98.0%
Verpackung Bernsteinfarbiges Glas
Menge 10 g
Formelmasse 371
Physikalische Form Pulver/Feststoff