Learn More
p-Nitrophenylphosphat-Dinatriumsalz-Hexahydrat, >99 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11314079 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11314079 5 g 5 Gramm
11304079 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11314079 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210087805
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    87.00 CHF
    69.73 CHF / 5 Gramm
    Sparen 17.27 CHF
    19% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 4264-83-9
Summenformel C6H4NNa2O6P
Molekulargewicht (g/mol) 263.05
MDL-Nummer MFCD00007319
InChI-Schlüssel VIYFPAMJCJLZKD-UHFFFAOYSA-L
Synonym Dinatrium 4-Nitrophenylphosphat, Natrium-4-nitrophenyl-phosphat, Phosphorsäure, Mono-4-Nitrophenylester, Dinatriumsalz, Dinatrium para-Nitrophenylphosphat, Phosphorsäure, Mono-4-Nitrophenylester, Natriumsalz 1:2, para-Nitrophenylphosphat, PNPP-Flüssigsubstratsystem, p-nitrophenyl phosphate, pnpp liquid substrate system
PubChem CID 77949
SMILES [Na+].[Na+].[O-][N+](=O)C1=CC=C(OP([O-])([O-])=O)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material p-Nitrophenylphosphat-dinatriumsalz-hexahydrat
Farbe Weiß bis gelb
Prozentgehaltsbereich > 99 %
Menge 5 g
IUPAC-Name Dinatrium;(4-nitrophenyl)phosphat
Formelmasse 371
Physikalische Form Kristallpulver