Learn More
Melford p-Nitrophenyl-N-acetyl-B-D-galactosaminide
Artikelnummer. 30018602
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 30018602
Marke: Melford N660400.25
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chromogenic substrate for detecting N-Acetyl-B-D-glucosaminidase.
Chromogenic substrate for detecting N-Acetyl-B-D-glucosaminidase.