missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Melford P-Nitrophenyl-BD-Fucopyranosid

Artikelnummer. 30018630
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30018630 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30018630 Lieferant Melford Lieferanten-Nr. N820401.0
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Das Produkt wird in der Regel innerhalb von 24 Stunden versandt. Nur für Forschungszwecke oder die Weiterverarbeitung, nicht für Lebensmittel oder Arzneimittel.

Kostenloses PNP:< 100 ppm

Spezifikation

Menge 1 g
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.