Learn More
Melford P-Nitrophenyl-aD-glucopyranosid
Artikelnummer. 30018632
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30018632 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30018632 Lieferant Melford Lieferanten-Nr. N820801.0
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spektrophotometersubstrat für Glucansucrasen.
Spektrophotometersubstrat für Glucansucrasen.
Kostenloses PNP:
<250 ppm
Spezifikation
Menge 1 g