Learn More
p-Nitrophenol, > 99%, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11413730 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
100 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11413730 1 g
11423730 5 g
11433730 25 g
11443730 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11413730 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210246101
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 100-02-7
Summenformel C6H5NO3
Molekulargewicht (g/mol) 139.11
MDL-Nummer MFCD00007331
InChI-Schlüssel BTJIUGUIPKRLHP-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-nitrophenol, phenol, 4-nitro, paranitrophenol, niphen, 4-hydroxynitrobenzene, p-hydroxynitrobenzene, phenol, p-nitro, mononitrophenol, paranitrofenol, paranitrofenolo
PubChem CID 980
ChEBI CHEBI:16836
IUPAC-Name 4-Nitrophenol
SMILES OC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material p-Nitrophenol
Farbe Gelb
Dichte 1.479g/mL
Menge 1 g
Formelmasse 139.11
Reinheit (%) >99%
Physikalische Form Kristallpulver
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • p-Nitrophenol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H312+H332-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt oder Einatmen
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P330-Mund ausspülen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.