Learn More
p-Methoxytoluol, TRC
Artikelnummer. 30007605
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mL
Packungsgröße:
10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30007605 10 mL 10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30007605 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM27173010ML
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material p-Methoxytoluene
CAS 104-93-8
Summenformel C8H10O
Menge 10 mL
Synonym 1-Methoxy-4-methylbenzene, 1-Methyl-4-methoxybenzene, 4-Cresol Methyl Ether, 4-Methoxytoluene, 4-Methyl-1-methoxybenzene, 4-Methylanisole, Methyl p-Methylphenyl Ether, Methyl p-Tolyl Ether, NSC 6254, O-Methyl-p-cresol, p-Cresol Methyl Ether, p-Cresyl Methyl Ether, p-Methylanisole, p-Tolyl Methyl Ether
InChI-Formel InChI=1S/C8H10O/c1-7-3-5-8(9-2)6-4-7/h3-6H,1-2H3
SMILES COc1ccc(C)cc1
IUPAC-Name 1-Methoxy-4-methylbenzol
Molekulargewicht (g/mol) 122.16
Formelmasse 122.0732