Learn More
P-Methoxyzimtsäure, überwiegend trans, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-157136
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
830-09-1
C10H10O3
178.19
MFCD00004398
AFDXODALSZRGIH-QPJJXVBHSA-N
4-methoxycinnamic acid, p-methoxycinnamic acid, 3-4-methoxyphenyl acrylic acid, trans-4-methoxycinnamic acid, 4-methoxycinnamate, para-methoxycinnamic acid, o-methyl-p-coumaric acid, cinnamic acid, p-methoxy, e-3-4-methoxyphenyl acrylic acid, e-3-4-methoxyphenyl-2-propenoic acid
699414
(E)-3-(4-Methoxyphenyl)prop-2-ionsäure
COC1=CC=C(C=C1)C=CC(=O)O
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
830-09-1
C10H10O3
178.19
MFCD00004398
AFDXODALSZRGIH-QPJJXVBHSA-N
4-methoxycinnamic acid, p-methoxycinnamic acid, 3-4-methoxyphenyl acrylic acid, trans-4-methoxycinnamic acid, 4-methoxycinnamate, para-methoxycinnamic acid, o-methyl-p-coumaric acid, cinnamic acid, p-methoxy, e-3-4-methoxyphenyl acrylic acid, e-3-4-methoxyphenyl-2-propenoic acid
699414
(E)-3-(4-Methoxyphenyl)prop-2-ionsäure
COC1=CC=C(C=C1)C=CC(=O)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material p-Methoxycinnamic acid
Namenshinweis 99%
Schmelzpunkt 173°C to 175°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3OC6H4CH=CHCO2H
Menge 25 g
Beilstein 10, 298
Formelmasse 178.19
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Feines Kristallpulver