Learn More
P-Hydroxyphenylessigsäure kristallin MP Biomedicals
Artikelnummer. 11493891 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11493891 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11493891 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215130325
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 156-38-7
Summenformel C8H8O3
Molekulargewicht (g/mol) 152.149
InChI-Schlüssel XQXPVVBIMDBYFF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hydroxyphenylacetic acid, 2-4-hydroxyphenyl acetic acid, p-hydroxyphenylacetic acid, 4-hydroxyphenyl acetic acid, 4-hydroxyphenylacetate, 4-hydroxybenzeneacetic acid, benzeneacetic acid, 4-hydroxy, p-hydroxyphenyl acetic acid, parahydroxy phenylacetic acid, 4-carboxymethylphenol
PubChem CID 127
ChEBI CHEBI:18101
IUPAC-Name 2-(4-Hydroxyphenyl)Essigsäure
SMILES C1=CC(=CC=C1CC(=O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material P-Hydroxyphenylacetic Acid
Menge 25 g
Formelmasse 152.1
Physikalische Form Crystalline