Learn More
p-Fluorobenzyl Chloride, TRC
Artikelnummer. 30397442
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30397442 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30397442 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF588360100G
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 352-11-4
Summenformel C7H6ClF
Molekulargewicht (g/mol) 144.57
Synonym alpha-Chloro-4-fluorotoluene, alpha-Chloro-p-fluorotoluene, 1-(Chloromethyl)-4-fluorobenzene, 4-Fluorobenzyl Chloride, 4-Fluorophenylmethyl Chloride, NSC 25084, 1-(Chloromethyl)-4-fluorobenzene
IUPAC-Name 1-(chloromethyl)-4-fluorobenzene
SMILES Fc1ccc(CCl)cc1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material p-Fluorobenzyl Chloride
Menge 100 g
InChI-Formel InChI=1S/C7H6ClF/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-4H,5H2
Formelmasse 144.0142