Learn More
p-Cymene, TRC
Artikelnummer. 30009010
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mL
50 mL
Packungsgröße:
5 Milliliter
50 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30009010 5 mL 5 Milliliter
30008031 50 mL 50 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30009010 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC9941055ML
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 99-87-6
Summenformel C10 H14
Molekulargewicht (g/mol) 134.22
Synonym p-Cymene (8CI), 1-Methyl-4-(1-methylethyl)benzene, 1-Isopropyl-4-methylbenzene, 1-Methyl-4-isopropylbenzene, 2-p-Tolylpropane, 4-Cymene, 4-Isopropyl-1-methylbenzene, 4-Isopropyltoluene, 4-Methylisopropylbenzene, Camphogen, Dolcymene, NSC 4162, p-Cymol, p-Isopropyltoluene, p-Methylcumene, p-Methylisopropylbenzene, para-Cymene
IUPAC-Name 1-Methyl-4-propan-2-ylbenzol
SMILES CC(C)c1ccc(C)cc1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Cymene
Hinweise zur Reinheitsqualität GC
Menge 5 mL
InChI-Formel InChI=1S/C10H14/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4-8H,1-3H3
Formelmasse 134.1096
Reinheit (%) >95%