Learn More
p-Cymol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11499496
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mL
2500 mL
Packungsgröße:
2500 Milliliter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11499496 500 mL 500 Milliliter
11409506 2500 mL 2500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11499496 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A19226.AP
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 99-87-6 | C10H14 | 134.222 g/mol
It is used in heat-exchange media, metal polishes, and thinners for lacquers/varnishes. Also used to make para-cresol, carvacrol, and synthetic resins. It is also used as a component of commercial terpene solvent mixtures.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird in Wärmeaustauschmedien, Metallpolituren und Verdünnern für Lacke verwendet. Wird auch zur Herstellung von Para-Cresol, Carvacrol und synthetischen Harzen verwendet. Es wird auch als Bestandteil von kommerziellen Terpen-Lösungsmittelgemischen verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich zu 0.023 g/l bei .20 °C.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 99-87-6
Summenformel C10H14
Molekulargewicht (g/mol) 134.222
MDL-Nummer MFCD00008893
InChI-Schlüssel HFPZCAJZSCWRBC-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-cymene, 4-isopropyltoluene, p-isopropyltoluene, dolcymene, p-cymol, paracymene, cymene, para-cymene, 1-isopropyl-4-methylbenzene, camphogen
PubChem CID 7463
ChEBI CHEBI:28768
IUPAC-Name 1-Methyl-4-propan-2-ylbenzol
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material p-Cymene
Schmelzpunkt -68°C
Dichte 0.86
Siedepunkt 176°C to 178°C
Flammpunkt 47°C (116°F)
Geruch Aromatic
Brechungsindex 1.49
Menge 500 mL
UN-Nummer UN2046
Beilstein 1903377
Merck Index 14,2763
Löslichkeitsinformationen Soluble in water at 0.023g/L.20°C.
Formelmasse 134.22
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • p-Cymene
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H361-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P311-GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: p-Cymene