Learn More
p-Cyanoacetophenon, TRC
Artikelnummer. 30353903
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30353903 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30353903 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC9875051G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material p-Cyanoacetophenone
CAS 1443-80-7
Summenformel C9H7NO
Menge 1 g
Synonym 1-Acetyl-4-benzonitrile, 4-Acetylbenzonitrile, 4-Cyanoacetophenone, 4-Cyanophenyl Methyl Ketone, 4'-Cyanoacetophenone, Methyl p-Cyanophenyl Ketone, p-Acetylbenzonitrile, p-Cyanoacetophenone, p-Cyanophenyl Methyl Ketone
InChI-Formel InChI=1S/C9H7NO/c1-7(11)9-4-2-8(6-10)3-5-9/h2-5H,1H3
SMILES CC(=O)c1ccc(cc1)C#N
IUPAC-Name 4-Acetylbenzonitril
Molekulargewicht (g/mol) 145.16
Formelmasse 145.0528