Learn More
p-Cresol Glucuronid, TRC
Artikelnummer. 30005723
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30005723 100 mg 100 Milligramm
30003697 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30005723 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC782005100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 17680-99-8
Summenformel C13H16O7
Molekulargewicht (g/mol) 284.26
Synonym 4-Methylphenyl β-D-Glucopyranosiduronic Acid, β-D-p-Tolyl-glucopyranosiduronic Acid, p-Tolyl-β-D-glucosiduronic Acid, 4-Cresol Glucuronide, p-Methylphenyl-β-D-glucopyranosiduronic Acid, p-Tolyl-β-glucuronic Acid;
IUPAC-Name (3S,4S,6S)-3,4,5-Trihydroxy-6-(4-Methylphenoxy)Tetrahydropyran-2-Carbonsäure
SMILES Cc1ccc(O[C@@H]2OC([C@@H](O)[C@H](O)C2O)C(=O)O)cc1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material p-Cresol Glucuronide
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C13H16O7/c1-6-2-4-7(5-3-6)19-13-10(16)8(14)9(15)11(20-13)12(17)18/h2-5,8-11,13-16H,1H3,(H,17,18)/t8-,9-,10?,11?,13+/m0/s1
Formelmasse 284.0896
Reinheit (%) >95%