missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

p-Cresol, 0.99%, Honeywell™

Catalog Number p-7120643
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
2 kg
Verpackung:
Glass bottle
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
106-44-5
C7H8O
108.14
MFCD00002376
IWDCLRJOBJJRNH-UHFFFAOYSA-N
p-cresol, 4-cresol, 4-hydroxytoluene, p-methylphenol, phenol, 4-methyl, p-hydroxytoluene, p-tolyl alcohol, p-kresol, para-cresol, p-oxytoluene
2879
CHEBI:17847
4-methylphenol
CC1=CC=C(C=C1)O
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
106-44-5
C7H8O
108.14
MFCD00002376
IWDCLRJOBJJRNH-UHFFFAOYSA-N
p-cresol, 4-cresol, 4-hydroxytoluene, p-methylphenol, phenol, 4-methyl, p-hydroxytoluene, p-tolyl alcohol, p-kresol, para-cresol, p-oxytoluene
2879
CHEBI:17847
4-methylphenol
CC1=CC=C(C=C1)O
Chemischer Name oder Material p-Cresol
Schmelzpunkt 32°C to 35°C
Farbe Colorless
Dichte 1.034g/mL at 25°C
Siedepunkt 202°C
Flammpunkt 85°C (185°F)
Zündpunkt 1038°F
Verpackung Glass bottle
Strukturformel CH3C6H4OH
Menge 5 g
UN-Nummer UN3455
Beilstein 1305151
Dampfdichte 3.72 (vs air)
Formelmasse 108.14g/mol
Reinheit (%) 0.99
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'